2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 192 EUR
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112.1298 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03419343
CAS-Nummer: 180207-57-2