3-Brom-5-chloranthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46070-1G
OR46070-5G
OR46070-25G
OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA
37.7
EUR
APOSOR46070-1G
APOSOR46070-5G
APOSOR46070-25G
APOSOR46070-10G
3-Brom-5-chloranthranilsäure 97%
3-Brom-5-chloranthranilsäure
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Schmelzpunkt: 225…229 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04035658 CAS-Nummer: 41198-02-1 |