5-Methoxy-2-methylindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 260 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindol 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005620
CAS-Nummer: 1076-74-0