2-Brom-4-iodphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 416 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Brom-4-iodphenol 97%
2-Brom-4-iodphenol
Formel: C₆H₄BrIO
Molecular Weight: 298,9038 g/mol
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870189
CAS-Nummer: 133430-98-5