Tridecanol (mixture of isomers)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 24.8 EUR
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formel: C₁₃H₂₈O
Molecular Weight: 200,37 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 29…34 °C
Dichte: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01778419
CAS-Nummer: 26248-42-0