tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
OR46095-25G
APOSOR46095-25GEA 63.8 EUR
APOSOR46095-25G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molecular Weight: 185,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261417
CAS-Nummer: 205524-46-5