4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 37.7 EUR
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl
4-Brom-4'-tert-butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₇Br
Molecular Weight: 289.21 g/mol
Siedepunkt: 152 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321141
CAS-Nummer: 162258-89-1