4-Chlor-3-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
4-Chlor-3-methoxyphenylboronsäure 98%
4-Chlor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Schmelzpunkt: 232…234 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318965
CAS-Nummer: 89694-47-3