1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46103-1G OR46103-5G OR46103-10G
APOSOR46103-1GEA 88.6 EUR
APOSOR46103-1G APOSOR46103-5G APOSOR46103-10G
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,1460 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11877845
CAS-Nummer: 276862-85-2