1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Azaindole-2-carboxylic acid
OR46104-1G OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA 59.6 EUR
APOSOR46104-1G APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659752
CAS-Nummer: 136818-50-3