5-Formyl-2-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Formyl-6-methylpyridine, 2-Methyl-5-formylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Methylnicotinaldehyde, 6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46109-1G OR46109-10G OR46109-5G
APOSOR46109-1GEA 42.2 EUR
APOSOR46109-1G APOSOR46109-10G APOSOR46109-5G
5-Formyl-2-picolin 97%
5-Formyl-2-picolin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/20mmHg
Dichte: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272279
CAS-Nummer: 53014-84-9