5-Methoxynicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-pyridinecarboxaldehyde
OR46113-1G OR46113-25G OR46113-5G
APOSOR46113-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46113-1G APOSOR46113-25G APOSOR46113-5G
5-Methoxynicotinaldehyde 97%
5-Methoxynicotinaldehyde
Formel: C7H7NO2
Molecular Weight: 137,1400 g/mol
Schmelzpunkt: 33…34 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437946
CAS-Nummer: 113118-83-5