2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 0 EUR
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205142
CAS-Nummer: 175278-27-0