cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-Cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 30.6 EUR
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,16 g/mol
Schmelzpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311175
CAS-Nummer: 876-05-1