(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G
OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA
37.7
EUR
APOSOR4615-1G
APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115.18 g/mol Siedepunkt: 61…62 °C/40mmHg Dichte: 0.932 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010408 CAS-Nummer: 63126-47-6 UN: 1993 ADR: 3 III |