(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-2-Methylpyrrolidine
OR4617-1G OR4617-5G
APOSOR4617-1GEA 164 EUR
APOSOR4617-1G APOSOR4617-5G
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,15 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C/744mmHg
Dichte: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07783026
CAS-Nummer: 41720-98-3
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II