(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 924 EUR
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Formel: C₅H₁₁N
Molecular Weight: 85,1475 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C
Dichte: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 7,2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07779425
CAS-Nummer: 59335-84-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II