2-Bromnicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-25G
APOSOR46203-25GEA 89.9 EUR
APOSOR46203-25G
2-Bromnicotinonitril 98%
2-Bromnicotinonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Molecular Weight: 183,01 g/mol
Schmelzpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234140
CAS-Nummer: 20577-26-8