5-Methoxybenzofuran

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 58 EUR
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 123 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079770
CAS-Nummer: 13391-28-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR