1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G
OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA
149
EUR
APOSOR46211-25G
APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid
Formel:
C₂₇H₃₇ClN₂ Molecular Weight: 425.05 g/mol Schmelzpunkt: 278 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684545 CAS-Nummer: 250285-32-6 |