Hydroxyhydrochinontrimethylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4-Trimethoxybenzol
OR4622-100G
OR4622-10G
OR4622-50G
APOSOR4622-100GEA
63.8
EUR
APOSOR4622-100G
APOSOR4622-10G
APOSOR4622-50G
Hydroxyhydrochinontrimethylether 98%
Hydroxyhydrochinontrimethylether
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Siedepunkt: 247 °C Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008360 CAS-Nummer: 135-77-3 EINECS: 205-219-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...