3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 29 EUR
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
Schmelzpunkt: 168…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051808
CAS-Nummer: 272-97-9