1-Brom-3,5-dimethoxybenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 108 EUR
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol 97%
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Schmelzpunkt: 62…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200685
CAS-Nummer: 20469-65-2