2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxamide
OR46232-5G
APOSOR46232-5GEA 89.9 EUR
APOSOR46232-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O
Molecular Weight: 192,0028 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16658133
CAS-Nummer: 1240390-28-6