2-Chlor-5-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46244-25G
OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA
72.5
EUR
APOSOR46244-25G
APOSOR46244-5G
2-Chlor-5-methylpyrimidin 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128.56 g/mol Schmelzpunkt: 89…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260903 CAS-Nummer: 22536-61-4 |