Palladium(2+)chloridacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46250-1G
OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA
87
EUR
APOSOR46250-1G
APOSOR46250-5G
Palladium(2+)chloridacetonitril 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formel:
C₄H₆Cl₂N₂Pd Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013122 CAS-Nummer: 14592-56-4 EINECS: 238-637-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |