(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4627-1G OR4627-5G OR4627-25G
APOSOR4627-1GEA 31.9 EUR
APOSOR4627-1G APOSOR4627-5G APOSOR4627-25G
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin 97%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1.048 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00192426
CAS-Nummer: 100243-39-8