(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4628-1G OR4628-5G OR4628-250MG
APOSOR4628-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4628-1G APOSOR4628-5G APOSOR4628-250MG
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 215…216 °C
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145220
CAS-Nummer: 2799-21-5