(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.1 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 160…164 °C
Dichte: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191348
CAS-Nummer: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II