(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine

OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 333 EUR
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Dichte: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191347
CAS-Nummer: 132958-72-6
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR