(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 71.2 EUR
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Siedepunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419272
CAS-Nummer: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III