6-Methoxy-2-tetralon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 183 EUR
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralon
6-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 30…37 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001729
CAS-Nummer: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9