3-Brombenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromobenzoic hydrazide
OR4644-100G
APOSOR4644-100GEA
194
EUR
APOSOR4644-100G
3-Brombenzhydrazid 98%
3-Brombenzhydrazid
Formel:
C₇H₇BrN₂O Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007600 CAS-Nummer: 39115-96-3 EINECS: 254-298-4 |