4-Azepanonhydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride

OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Azepanonhydrochlorid
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Molecular Weight: 149,62 g/mol
Schmelzpunkt: 176…181 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183487
CAS-Nummer: 50492-22-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR