2,5-Diethoxythiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4650-100G
OR4650-25G
OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA
745
EUR
APOSOR4650-100G
APOSOR4650-25G
APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
29236-93-9 |