2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46507-10G
OR46507-1G
OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA
316
EUR
APOSOR46507-10G
APOSOR46507-1G
APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Br₂N Schmelzpunkt: 74…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036225 CAS-Nummer: 73112-16-0 |