Chelidonic acid monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 702 EUR
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Formel: C₇H₄O₆.H₂O
Schmelzpunkt: 265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149433
CAS-Nummer: 6003-94-7