Diphenylether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenoxybenzol, Diphenyloxid
OR46509-100G
OR46509-1KG
OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA
21.9
EUR
APOSOR46509-100G
APOSOR46509-1KG
APOSOR46509-500G
Diphenylether
Diphenylether
Formel:
C₁₂H₁₀O Molecular Weight: 170,21 g/mol Siedepunkt: 258…260 °C Schmelzpunkt: 25…27 °C Dichte: 1,073 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003034 CAS-Nummer: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...