Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 695 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molecular Weight: 201,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16659999
CAS-Nummer: 915107-31-2