3-Bromthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-(methylthio)benzol, 3-Bromphenylmethylsulfid
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 161 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromthioanisol
3-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203.1 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/10mmHg
Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041395
CAS-Nummer: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9 III