1-Methylbenzimidazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Methyl-1H-benzimidazole

OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 23.2 EUR
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Methylbenzimidazol 98%
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 154 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192275
CAS-Nummer: 1632-83-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR