5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 174 EUR
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Molecular Weight: 303.97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13151897
CAS-Nummer: 146533-41-7