2-Brom-5-iodanilin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Brom-5-iodanilin 96%
2-Brom-5-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16038675
CAS-Nummer: 111721-74-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR