4-Brom-2,2-diphenylbutansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46550-100G
OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA
321
EUR
APOSOR46550-100G
APOSOR46550-25G
4-Brom-2,2-diphenylbutansäure 95%
4-Brom-2,2-diphenylbutansäure
Formel:
C₁₆H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 319,20 g/mol Schmelzpunkt: 131 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321300 CAS-Nummer: 37742-98-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...