Isopropoxyacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46564-1G OR46564-250MG OR46564-5G
APOSOR46564-1GEA 0 EUR
APOSOR46564-1G APOSOR46564-250MG APOSOR46564-5G
Isopropoxyacetic acid 98%
Isopropoxyacetic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09055367
CAS-Nummer: 33445-07-7