1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxycyclohexan-1-one monoethylene ketal, 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
OR46567-25G OR46567-100G OR46567-5G
APOSOR46567-25GEA 79.9 EUR
APOSOR46567-25G APOSOR46567-100G APOSOR46567-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067003
CAS-Nummer: 22428-87-1