Dichloro-(1,5-cyclooctadien)-palladium(II) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G
OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA
108
EUR
APOSOR46568-1G
APOSOR46568-5G
Dichloro-(1,5-cyclooctadien)-palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formel:
C₈H₁₂Cl₂Pd Molecular Weight: 285,50 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012412 CAS-Nummer: 12107-56-1 EINECS: 235-161-8 |