[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46570-5G OR46570-1G
APOSOR46570-5GEA 0 EUR
APOSOR46570-5G APOSOR46570-1G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015702
CAS-Nummer: 19978-61-1