3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4658-10G
OR4658-1G
OR4658-5G
APOSOR4658-10GEA
956
EUR
APOSOR4658-10G
APOSOR4658-1G
APOSOR4658-5G
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid
Formel:
C₁₄H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: >265 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567774 CAS-Nummer: 386715-45-3 |