(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-2-[(1S)-1-Aminoethyl]pyridine
OR46602-5G
APOSOR46602-5GEA
194
EUR
APOSOR46602-5G
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,1700 g/mol Siedepunkt: 189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08752493 CAS-Nummer: 27854-90-6 |